Learn More
Sulfito de potasio, 90 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium sulfite |
CAS | 10117-38-1 |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 88% min. (Iodimetry) |
Fórmula molecular | K2O3S |
Fórmula lineal | K2SO3 |
Índice Merck | 15,7795 |
Sinónimo | potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite |
Clave InChI | BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+] |