Learn More
Superóxido de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43519 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
Código de producto. 10776422
Marca: Thermo Scientific Acros 355420250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12030-88-5 | KO2 | 71.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12030-88-5
Fórmula molecular KO2
Peso molecular (g/mol) 71.1
Número MDL MFCD00082411
Sinónimo Potassium dioxide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium superoxide
Punto de fusión 400°C
Color Amarillo
Forma física Polvo o trozos
Cantidad 25 g
Fórmula lineal KO2
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.1
Envase Frasco de plástico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium superoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium superoxide