Learn More
Terc-butóxido de potasio, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510476 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
25 g
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10696372 5 g Frasco de vidrio 5 g
10713504 25 g Frasco de plástico 25 g
10419100 100 g Frasco de plástico 100 GR
10626762 500 g Frasco de plástico 500 g
11914611 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
5 options
Código de producto. 10696372
Marca: Thermo Scientific Acros 168880050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-47-4
Fórmula molecular C4H9KO
Peso molecular (g/mol) 112.21
Clave InChI LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
PubChem CID 23665647
Nombre IUPAC potasio;2-metilpropan-2-olato
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tert-butoxide
Punto de fusión 240.0°C to 258.0°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3COK
Cantidad 5 g
Fieser 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, slightly soluble in diethyl ether, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.21
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Pure
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tert-butoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.