Learn More
Tetrakis de potasio(4-clorofenil)borato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate is used as lipophilic anionic site in constructing fluorescent optode for sodium. It was also used as coating for the piezoelectric crystal in quantifying Potassium using quartz crystal microbalance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrakis de potasio(4-clorofenil)borato se utiliz como lugar aniónico lipofílico en la creación de optodes fluorescentes para sodio. También se ha utilizado como revestimiento para el cristal piezoeléctrico en la cuantificación del potasio mediante el microequilibrio del cristal de cuarzo.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Higroscópico. Almacenar bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con la humedad y los agentes oxidantes.
El tetrakis de potasio(4-clorofenil)borato se utiliz como lugar aniónico lipofílico en la creación de optodes fluorescentes para sodio. También se ha utilizado como revestimiento para el cristal piezoeléctrico en la cuantificación del potasio mediante el microequilibrio del cristal de cuarzo.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Higroscópico. Almacenar bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con la humedad y los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 4117827 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 496.12 |
Porcentaje de pureza | 98% |