Learn More
Tetrakis(pentafluorofenil)borato de potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417667
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15417667 1 g 1 g
15427667 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15417667
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H36527.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89171-23-3 | C24BF20K | 718.14 g/mol
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate is used as a biochemical reagent, a catalyst and a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrakis(pentafluorofenil)borato de potasio se utiliza como reactivo bioquímico, catalizador e intermedio farmacéutico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89171-23-3
Fórmula molecular C24BF20K
Peso molecular (g/mol) 718.14
Número MDL MFCD06797410
Clave InChI GYBHRIJOPWTIKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tetrakis pentafluorophenyl borate, potassium tetrakis pentafluorophe-nyl borate, tetrakis-pentafluorophenyl-potassium borate, potassium tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl boranuide
PubChem CID 23693577
Nombre IUPAC potasio; tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)borohidruro
SMILES [B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 718.13
Porcentaje de pureza 97%