Learn More
Tioacetato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327435
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Potassium thioacetate is used for palladium mediated coupling with aryl halides and triflates leading to S-arylthioacetates and derivatives. It is also used as a reagent in the conversion of halides to thiols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tioacetato de potasio se utiliza para el acoplamiento mediado por paladio con haluros de arilo y triflatos que conducen a S-ariltioacetatos y derivados. También se usa como reactivo en la conversión de haluros a tioles.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y algunos disolventes polares. Insoluble en alcanos, éteres y la mayoría de disolventes no polares.
Notas
Sensible al aire. Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10387-40-3
Fórmula molecular C2H4KOS
Peso molecular (g/mol) 115.211
Número MDL MFCD00083065
Clave InChI SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
PubChem CID 24201352
Nombre IUPAC Ácido S-etanotioico;potasio
SMILES CC(=O)S.[K]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium thioacetate
Punto de fusión ∽240°C (decomposition)
Olor Stench
Cantidad 100 g
Número UN UN3335
Beilstein 3595448
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and some polar solvents. Insoluble in alkanes,ethers and most nonpolar solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.21
Porcentaje de pureza 98%