Learn More
Tiobenzoato de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408308
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15408308
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H61741.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28170-13-0 | C7H6KOS | 177.28 g/mol
Potassium thiobenzoate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiobenzoato de potasio se utiliza como un intermediario de síntesis en química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28170-13-0
Fórmula molecular C7H6KOS
Peso molecular (g/mol) 177.28
Número MDL MFCD28399074
Clave InChI LSBMSRUYNGEWKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenecarbothioic acid potassium
PubChem CID 87087528
Nombre IUPAC ácido S-bencenocarbotioico;potasio
SMILES [K].SC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium thiobenzoate
Forma física Sólido
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.28
Porcentaje de pureza 95%