Learn More
Potassium thioglycolate, 40-44 wt.% solution in water, Thermo Scientific™
Código de producto. 10509993
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
Glass bottle
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34452-51-2, 7732-18-5
Fórmula molecular C2H3KO2S
Peso molecular (g/mol) 130.202
Número MDL MFCD00067265
Clave InChI HYTYHTSMCRDHIM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium thioglycolate, unii-xp5wzo5w6h, potassium 2-mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monopotassium salt, xp5wzo5w6h, 68-11-1 parent, potassium sulfanylacetate, potassium mercaptoacetate, kopcolate, potassium ion thioglycolate
PubChem CID 23688957
Nombre IUPAC potassium;2-sulfanylacetate
SMILES C(C(=O)[O-])S.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium thioglycolate
Color Pink
Nombre de nota 40-44 wt.% solution in water
Densidad 1.2500g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.21
Porcentaje de pureza 40.0 to 44.0%
Identificación potassium: positive, mercaptane: positive
Envase Glass bottle
Gravedad específica 1.25
pH 6.8 to 7.3
Cantidad 250 mL
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium thioglycolate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.