Learn More
Viniltrifluoroborato potásico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.21€ - 148.74€
CAS | 13682-77-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H3BF3K |
Peso molecular (g/mol) | 133.95 |
Número MDL | MFCD02093335 |
Clave InChI | ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborateMostrar más |
PubChem CID | 23679353 |
Nombre IUPAC | potasio; etenil(trifluoro)boranuida |
SMILES | [B-](C=C)(F)(F)F.[K+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11364855
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17970.03 |
1 g |
42.21€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11374855
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17970.06 |
5 g |
148.74€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
13682-77-4 | |
133.95 | |
ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N | |
23679353 | |
[B-](C=C)(F)(F)F.[K+] |
C2H3BF3K | |
MFCD02093335 | |
potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborateMostrar más | |
potasio; etenil(trifluoro)boranuida |
Especificaciones
Potassium vinyltrifluoroborate | |
230°C (decomposition) | |
MFCD02093335 | |
Hygroscopic | |
ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N | |
potasio; etenil(trifluoro)boranuida | |
23679353 | |
97% |
13682-77-4 | |
C2H3BF3K | |
7777570 | |
potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborate | |
[B-](C=C)(F)(F)F.[K+] | |
133.95 | |
133.95 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes