Learn More
MP Biomedicals™ Agar de dextrosa de patata
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Descripción
El agar de dextrosa de patata se utiliza para el aislamiento, la enumeración y la identificación de levaduras y mohos. También se puede utilizar para inducir la esporulación en muchos hongos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | Agar de dextrosa de patata |
| Tipo de medios | Medios de levadura |
| Cantidad | 500 g |