Learn More
Memmert™ Contacto sin potencial (24 V/2 A) con conector hembra a NAMUR NE 28 para generación de señal para UF1060plus
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Amperaje:
2 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Accesorio
- Para la generación de señales
- Para activar funciones seleccionables de forma gratuita (por ejemplo, activación de señales sonoras y visuales, motores de escape, ventiladores, agitadores, etc.)
- Solo para unidades con TwinDISPLAY
- Máx. 2 contactos en dispositivos monofásicos
- Máx. 4 contactos en dispositivos trifásicos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UF1060plus |
| Tipo | Contacto sin potencial |
| Incluye | Toma para NAMUR NE 28 |
| Tensión | 24 V |
| Amperaje | 2 A |