Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Potter-Elvehjem, tubo de vidrio sin esmerilar y mano de mortero de PTFE
Código de producto. 11717188
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 ml
3 ml
Tamaño:
19
20
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño unitSize
11717188 3 ml 20 cada uno
11727188 1 ml 19 1 PCS
2 options
Código de producto. 11717188
Marca: DWK Life Sciences 8860000020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para moler progresivamente la muestra en trozos más pequeños
Para moler progresivamente la muestra en trozos más pequeños
Las trituradoras de tejido producen homogeneizado mediante una combinación de acciones de cizallamiento y compresión. La muestra de tejido se muele progresivamente (cizallada) en trozos más pequeños en la mano de mortero redondeada a medida que la mano giratoria baja en el tubo. A medida que la mano de mortero desciende de manera forzada en el tubo, la muestra se desplaza y se fuerza entre la pared exterior recta de la mano de mortero y la pared interior del tubo, comprimiendo las células del tejido hasta que se rompen. Cuando el tubo se retira de la mano de mortero, se crea un ligero vacío que tira de la muestra hacia atrás más allá del área de compresión, lo que se traduce en un ciclo de homogeneización adicional.
El grado de homogeneización se controla mediante el espacio libre entre la sección cilíndrica del tubo y la mano de mortero (distancia radial generalmente de 0,05 a 0,07 mm [0,002 a 0,003 in]), la velocidad de rotación de la mano de mortero y el número de ciclos de compresión realizados.
  • Los tamaños de 21 a 24 tienen estrías radiales en la porción más baja de la mano de mortero para proporcionar homogeneizado a la porción cilíndrica del tubo
  • El espacio libre entre las manos de mortero y los tubos es de 0,10 a 0,15 mm (de 0,004 a 0,006 in).
  • Los componentes de repuesto están disponibles y son completamente intercambiables
  • La parte inferior de la mano de mortero tiene forma redonda
  • Las versiones de mano de mortero de vidrio esmerilado son adecuadas para tejidos conjuntivos
  • Las versiones de mano de mortero de PTFE se utilizan con tejidos más blandos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,1 oz
Holgura (imperial) 0,004/0,006 pulg
Holgura (métrico) Entre 0,1 y 0,15mm
Diámetro del eje (métrico) 5mm
Diámetro del eje (imperial) 0,19 in
Capacidad (métrico) 3 ml
Incluye Tubo de vidrio sin esmerilar y mano de mortero de PTFE
Longitud de la mano de mortero (imperial) 6,06 in
Longitud del tubo (imperial) 4,53 in
Longitud de la mano de mortero (métrico) 154mm
Longitud del tubo (métrico) 115mm
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,47 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 12mm
Capacidad 3 ml
Tamaño 20