Learn More
Fisherbrand™ Pour-Boat Weighing Dishes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11314125 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
13 mm
26 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11314125 13 mm paquete de 500
11324125 26 mm paquete de 500
2 options
Código de producto. 11314125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Dispenses samples easily without flexing the dish. Fisherbrand™ Pour-Boat Weighing Dishes can be used with microwave moisture analyzers.
  • Poliestireno flexible
  • Platillas de fondo plano fabricados en poliestireno de 12 mm de espesor para una mejor resistencia, estabilidad y manipulación.
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Escala de temperatura de -10 a 70°C (14 a 158°F)
  • Grado alimentario de la FDA.
Specifications
Forma del fondo Plano
Color White
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Navecilla, Plano
Esterilidad Non-sterile
Tipo Plato de pesaje
Tamaño Pequeño: 43 x 58 x 13 mm
Grosor 12 mil
Altura (métrico) 13 mm