Learn More
Fisherbrand™ Platillos de pesaje Pour-Boat
Provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Pour-Boat Weighing Dishes are polystyrene boats featuring smooth surfaces.
46.33€ - 115.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Color Blanco
Material Poliestireno
Forma Navecilla
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Precio Cantidad y disponibilidad  
15798177
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
HS1419AF
43 x 58 x 13 mm
46.33€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15718187
Ver documentos
Fisherbrand™
HS1419CF
108 x 83 x 26 mm
115.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15708187
Ver documentos
Fisherbrand™
HS1419BF
83 x 132 x 26 mm N/A N/A N/A
Descripción
Descripción
  • Pour-spout design easily dispenses samples without flexing the dish.
  • Flat-bottom dishes are made from 12-mil thick polystyrene for better strength, stability, and handling.
  • Ideal for solid product weighing.
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10°C to +70°C (14°F to 158°F).
  • 1 color 3 sizes.
  • Can be used with microwave moisture analyzers.
  • FDA/food-grade compliant.
  • Pack of 500
Especificaciones
Especificaciones
No autoclavable
Blanco
Navecilla
Plato de pesaje
500 Pk.
De -10 °C a +70 °C
Plano
Poliestireno
No estéril
Analizador de humedad por microondas
14°F to 158°F
12 mil
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Platillos de pesaje Pour-Boat