Learn More
Sampling Systems™ Powder Trier
Constructed of robust stainless steel, making it suitable for sampling cereals, grains, free flowing powders, granules and even slightly cohesive powders. Sampling Systems™ Powder Trier is ideal for taking a large volume, cross sectional sample from containers, sacks or silos.
940.00€ - 1225.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable (316L) |
---|---|
Diámetro (métrico) | 25 mm (sin desplazamiento) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15462184
|
Sampling Systems™
1216A-600 |
110 mL | 3 Ranuras | 600 mm |
940.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15819231
|
Sampling Systems™
1216A-1000 |
190 mL | 4 Ranuras | 1000 mm |
1095.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15829231
|
Sampling Systems™
1216A-1500 |
300 mL | 5 Ranuras | 1500 mm |
1225.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Made from high quality 316L stainless steel
- Bright finish
- Suitable for taking a large volume sample from a compacted powder
- Can take a cross sectional (composite) sample
Especificaciones
Acero inoxidable (316L) | |
25 mm (sin desplazamiento) |