Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechables PowderDispo
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
100 mL
Longitud (métrico):
300 mm
500 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Tomamuestras desechable ideal para muestras de sección transversal de polvo o ligeramente sustancias cohesivas
- Se pueden tomar muestras completas de todas las capas de bolsas o más pequeñas contenedores con la lanza
- Sala limpia fabricada
- Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 2,03 oz |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Diámetro (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |