Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechables PowderDispo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-6827052 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
100 mL
Longitud (métrico):
300 mm
500 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 15531741
Marca: Buerkle™ 53935510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para muestrear secciones transversales de sustancias polvorientas o ligeramente cohesivas. El Tomamuestras Desechable PowderDispo Buerkle™ puede tomar muestras de bolsas o recipientes similares con su lanza. Hay disponibles variedades estériles y no estériles.
  • Tomamuestras desechable ideal para muestras de sección transversal de polvo o ligeramente sustancias cohesivas
  • Se pueden tomar muestras completas de todas las capas de bolsas o más pequeñas contenedores con la lanza
  • Sala limpia fabricada
  • Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material HDPE
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,03 oz
Capacidad (métrico) 60 mL
Desechables Sí
Esterilidad No estéril
Diámetro (métrico) 21 mm
Longitud (métrico) 300 mm