Learn More
Buerkle™ Tomamuestras PowderProof™
Código de producto. 10041114 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
120 cm
Para utilizar con (aplicación):
Para gránulos de 2 mm a 4 mm de diámetro.
Para polvos de hasta 2 mm de diámetro.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10041114
Marca: Buerkle™ 53020302
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tomamuestras PowderProof™ es la solución profesional prácticamente probada para el muestreo móvil de polvos y gránulos.
  • Muestreo móvil de polvos y gránulos
  • Se pueden acoplar diferentes lances y sinfines al robusto unidad de accionamiento e intercambia sin problemas
  • Para el muestreo de polvos y gránulos de bidones, barriles, bolsas o sacos
  • PowderProof® con lanza para uso horizontal, como muestreo de sacos, con lanza para uso vertical, para muestreo de contenedores abiertos como barriles, tambores o bolsas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador PowderProof
Material Acero inoxidable (V4A)
Incluye Motor de 12 V, dos baterías recargables, cargador rápido, pinza para sujetar la bolsa y cepillo de limpieza
Para utilizar con (aplicación) Para polvos de hasta 2 mm de diámetro.
Longitud (métrico) 30 cm