Learn More
Buerkle™ Tomamuestras PowderProof™
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
120 cm
Para utilizar con (aplicación):
Para gránulos de 2 mm a 4 mm de diámetro.
Para polvos de hasta 2 mm de diámetro.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Muestreo móvil de polvos y gránulos
- Se pueden acoplar diferentes lances y sinfines al robusto unidad de accionamiento e intercambia sin problemas
- Para el muestreo de polvos y gránulos de bidones, barriles, bolsas o sacos
- PowderProof® con lanza para uso horizontal, como muestreo de sacos, con lanza para uso vertical, para muestreo de contenedores abiertos como barriles, tambores o bolsas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador PowderProof |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Incluye | Motor de 12 V, dos baterías recargables, cargador rápido, pinza para sujetar la bolsa y cepillo de limpieza |
| Para utilizar con (aplicación) | Para polvos de hasta 2 mm de diámetro. |
| Longitud (métrico) | 30 cm |