Learn More
Thermo Scientific™ PowderTainer™ II 1 to 25kg Single-Use BPC for powder applications, 25kg
Los Thermo Scientific HyClone Powdertainer II BioProcess Containers minimizan el riesgo de contaminación.
Marca: Thermo Scientific™ SH30737.03
Descripción
Los Thermo Scientific HyClone Powdertainer II BioProcess Containers minimizan el riesgo de contaminación.
Minimizan el riesgo de contaminación cruzada con las bolsas de alimentación de polvo HyClone Powdertainer II. Estos sistemas de un solo uso incluyen un puerto para la conexión segura a un recipiente de formulación y una abrazadera para retener el polvo antes de la dispensación.
- Las bolsas desechables listas para su uso eliminan la necesidad de limpieza y reducen el tiempo de procesamiento
- El puerto de descarga rápida de 3 pulgadas se integra en los tanques existentes y en el sistema de mezcla de un solo uso (SUM) HyClone Una línea de lavado para la recuperación completa y equipada con un racor de conexión rápida está disponible para eliminar los residuos de polvo. Varios tamaños para ofrecer opciones flexibles y escalables
- El mango ofrece apoyo durante el vaciado
- Excepcionales propiedades de tracción
- Sin componentes de origen animal (ADCF) y con perfil bajo de compuestos lixiviables
- La misma superficie de contacto con el producto que la película HyQ CX5-14
Las bolsas individuales se suministran en bolsas dobles de polietileno. Los racores terminales están equipados con una tapa o un tapón.
Especificaciones
Bioprocess Container for Powder | |
6.6 gal. | |
Single-use | |
CX3-9 | |
PowderTainer™ II | |
83.3cm x 59.2cm (32.8 in. x 23.3 in.) |
Disposable cell culture/bioprocess bag for powder applications | |
25kg | |
2 Ports (1 Wash Down Line, 1 Powder Port) | |
Powder port: 7.6cm (3 in.) tri-clamp with integrated seal | |
sí |