Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Sampler 25mm Diameter
Extensively used throughout the pharmaceutical, chemical and food industries around the world. Sampling Systems™ PowderThief Sampler 25mm Diameter is suitable for sampling free flowing powders and granules.
Marca:  Sampling Systems™ 1030C-1000
Detalles adicionales : Peso : 2.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15889191
  • 417.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Una amplia gama de tamaños de muestras
  • Una amplia gama de longitudes de muestras
  • Facilidad de uso:
  • Hay disponible una gama de extremidades para que se pueda utilizar un solo tomamuestras para muestrear con precisión una gama de diferentes volúmenes
Especificaciones
Especificaciones
Muestreador de polvo
Acero inoxidable (316)
1000 mm
Acero inoxidable (316)
25 mm