Learn More
Ohaus™ Adaptador de corriente
Utilice este adaptador de alimentación universal con balanzas Ohaus™.
Marca: Ohaus™ 46001724
34.60 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sin enchufe
- 120V, 50/60Hz
Especificaciones
120 V, 50/60 Hz | |
1 unidad | |
Adaptador de corriente |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Ohaus™ Adaptador de corriente > Tensión: 120V
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido