Learn More
Invitrogen™ Casete Power Blotter XL
Consiga una transferencia semiseca de proteínas rápida y eficiente con el sistema Invitrogen™ Power Blotter.
Marca: Invitrogen™ PB0003
Includes: Casete Invitrogen Power Blotter XL
Descripción
El casete Invitrogen™ Power Blotter es parte del sistema Power Blotter diseñado específicamente para la transferencia semiseca y rápida de proteínas de geles de poliacrilamida a membranas de nitrocelulosa o PVDF en un periodo de entre 5 y 12 minutos.
Este artículo está disponible como casete de repuesto o complementario para la estación Power Blotter.
El casete Power Blotter se puede utilizar con las pilas de transferencia Power Blotter Select para transferencias rápidas, el tampón de transferencia Power Blotter 1-Step para transferencias semisecas o, alternativamente, con tampones tradicionales para transferencias semisecas más largas.
Especificaciones
Inmunotransferencia (Western Blotting) | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
Power Blotter | |
Casete Blotter | |
Temperatura ambiente |
Estación Power Blotter PB0010 | |
Semiseca | |
2 geles tamaño midi o 4 geles tamaño mini | |
1 cassette |