Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulose, regular size
Transfiera proteínas de forma rápida y eficaz con estas pilas de transferencia de alto rendimiento listas para usar para el sistema Invitrogen Power Blotter.
169.00€ - 598.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 13 cm |
---|---|
Anchura (métrico) | 8,3 cm |
Formato | Pila de transferencia |
Material | Nitrocelulosa |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Código de producto | Marca | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15846162
|
Invitrogen™
PB3310 |
10 transferencias |
169.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15856162
|
Invitrogen™
PB3340 |
40 transferencias |
598.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las pilas de transferencia Invitrogen Power Blotter Select se utilizan para transferir proteínas mediante el sistema de inmunotransferencia Invitrogen Power Blotter. Las pilas desechables ya montadas se suministran con una membrana de transferencia de nitrocelulosa integrada para realizar la inmunotransferencia seca de proteínas a partir de geles de poliacrilamida. Cada pila de transferencia Power Blotter Select contiene papel de filtro, membrana y los tampones de cátodo y ánodo apropiados incorporados en una matriz de gel sólida para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas.
Membrana de nitrocelulosa:
- Tamaño de poro de 0,2 µm
- Compuesta de nitrocelulosa 100 % pura para proporcionar una transferencia de alta calidad.
- Compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, quimioluminiscencia o fluorescencia.
- Las proteínas se unen como interacciones hidrofóbicas y electrostáticas.
- La capacidad de unión de proteínas es de 209 µg/cm2.
Transferencia rápida, eficiente y uniforme:
- La pila de transferencia lista para usar se configura rápidamente
- Transferencias de proteínas en tan solo 7 minutos
- Pilas fabricadas con membranas de alta calidad para una alta eficiencia de unión, transferencia uniforme y alta sensibilidad de detección
Mayor reproducibilidad:
- Las pilas ya montadas proporcionan un rendimiento uniforme
Especificaciones
13 cm | |
Pila de transferencia | |
0,2 μm | |
Normal, 13 cm x 8,3 cm |
8,3 cm | |
Nitrocelulosa | |
Temperatura ambiente | |
Power Blotter |