Learn More
Cytiva Adaptadores de fuente de alimentación
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cables de alta tensión de 2 mm
Cables de alta tensión de 4 mm
Tipo:
Juego adaptador 2 mm macho/4 mm hembra
Juego adaptador 4 mm macho/2 mm hembra
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Conecta tomas de 4 mm o 2 mm a que van a salidas de 2 mm o 4 mm
- Homologado para una conexión a tierra de protección de 500 V
- Agregar las siguientes viñetas
- Utilice el juego de adaptadores 4 mm macho/2 mm hembra para conectar cables con conector macho de 4 mm con funda a tomas de salida de alto voltaje de 2 mm
- Utilice el juego de adaptadores 2 mm macho/4 mm hembra para conectar cables con conector macho de 2 mm con funda a tomas de salida con funda de 4 mm
- Adaptadores macho 2 mm/hembra 4 mm: Conecta cables de instrumentos con conectores macho de2 mm con funda hasta las tomas de salida de 4 mm con funda
- Adaptadores macho 4 mm/hembra 2 mm: Conecta cables de instrumentos con conectores macho de 4 mm con funda hasta las tomas de salida de alto voltaje de 2 mm
La salida de la fuente de alimentación no debe superar ± 500 V con respecto a la conexión a tierra de protección. Esto significa un valor de ajuste máximo de 1000 V en caso de que las salidas de la fuente de alimentación sean simétricas con respecto a la conexión a tierra de protección y un valor de ajuste máximo de 500 V en caso de que la fuente de alimentación tenga salidas conectadas a una conexión a tierra de protección.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | El producto cumple las directivas y normas válidas cuando se utiliza en las condiciones especificadas en el manual de usuario. El producto también debe usarse en el mismo estado en que lo entregó Cytiva y solo se debe conectar a otros equipos Cytiva con marcado CE |
| Para utilizar con (equipo) | Cables de alta tensión de 4 mm |
| Tipo | Juego adaptador 2 mm macho/4 mm hembra |