Learn More
Honeywell™ POWERCOAT™ 080-10 Butyl Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
11
Descripción
- Más flexibles que los de látex natural
- Proporcionan una buena movilidad
- Se mantienen flexibles desde los – 30 °C hasta los + 50 °C
- Suaves por dentro para que sea más fácil ponerlos y quitarlos
- Resistentes a multitud de disolventes, ácidos y bases de concentración media
- Resistentes al ozono y al calor
- El reborde enrollado evita que se resbalen y refuerza la resistencia del guante a las roturas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos y EN 374-2003 sobre riesgos químicos |
Coating Material | Caucho |
Color | Negro |
Cut Resistance Rating | 1 |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 9 |
Grosor (métrico) | 0,5 mm |
Longitud (métrico) | 35 cm |