Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes Neofit Powercoat™ 950-020
Código de producto. 12615263
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12615263
Marca: Honeywell Safety Products™ 209502007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes de polipropileno revestidos de neopreno, flexibles, cómodos y resistentes a productos químicos. Los guantes Neofit 950-020 Honeywell Safety Products™ Powercoat™ tienen un forro interior de borra de algodón, un puño largo y un acabado exterior con patrón de diamantes en relieve para mejorar el agarre.
  • Hechos de neopreno para ofrecer flexibilidad y protección contra una amplia variedad de productos químicos, incluidos ácidos, bases, algunos disolventes, detergentes y adhesivos industriales.
  • Resistencia química y mecánica.
  • Interior de borra de algodón para hacerlos más cómodos y fáciles de quitar y poner.
  • Acabado con patrón de diamantes en relieve para garantizar un buen agarre en entornos húmedos.
  • Guantes de categoría III.
  • El puño ayuda a proteger gran parte del antebrazo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos irreversibles, normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 374-2003 sobre riesgos químicos, CE categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/12/08/0487, número de declaración CE 0075/797/162/12/08/0487
Clasificación Movilidad: 5
Área revestida Exterior
Coating Material Neopreno
Color Negro
Cut Resistance Rating 1
Acabado exterior Diamante
Material Neopreno, Polipropileno, Algodón
Tipo de producto Guantes
Tamaño 7
Grosor (métrico) 0,72 mm
Para utilizar con (aplicación) Agricultura, automoción, construcción, química, limpieza industrial, mantenimiento, petroquímica, tratamiento de aguas y madera.
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento
Modelo 950
Índice de pinchazos 0
Cantidad Pack de 10 pares
Resistente a Químicos y estrés mecánico
Clasificación de desgarro 1
Longitud (métrico) 33 cm