Learn More
Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-020 Neofit Glove
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Hechos de neopreno para ofrecer flexibilidad y protección contra una amplia variedad de productos químicos, incluidos ácidos, bases, algunos disolventes, detergentes y adhesivos industriales.
- Resistencia química y mecánica.
- Interior de borra de algodón para hacerlos más cómodos y fáciles de quitar y poner.
- Acabado con patrón de diamantes en relieve para garantizar un buen agarre en entornos húmedos.
- Guantes de categoría III.
- El puño ayuda a proteger gran parte del antebrazo.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos irreversibles, normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 374-2003 sobre riesgos químicos, CE categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/12/08/0487, número de declaración CE 0075/797/162/12/08/0487 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Área revestida | Exterior |
Coating Material | Neopreno |
Color | Negro |
Cut Resistance Rating | 1 |
Acabado exterior | Diamante |
Material | Neopreno, Polipropileno, Algodón |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 9 |