Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida de la fuente de alimentación PowerEase™ Touch de 350 W y la minicelda XCell SureLock™
La fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W y el paquete de bienvenida de miniceldas XCell SureLock contiene: Fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W y miniceldas XCell SureLock
Marca: Invitrogen™ PSC350S
Detalles adicionales : Peso : 3.91000kg
Descripción
La fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W y el paquete de bienvenida de miniceldas XCell SureLock contiene:
- Fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W.
- Minicelda XCell SureLock
Información sobre la fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W.
La fuente de alimentación Invitrogen PowerEase Touch de 350 W es una fuente de alimentación de alto rendimiento con una pantalla táctil LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas. La pantalla táctil y el diseño de la interfaz de usuario hacen que la configuración de protocolos personalizados o la selección de uno entre de los varios métodos preprogramados de electroforesis en gel y transferencia sea muy fácil. Esta fuente de alimentación es ideal para aplicaciones de alta corriente como la electroforesis de ADN/ARN de alto rendimiento, SDS-PAGE, PAGE nativo y la inmunotransferencia (Western blotting). La fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W ofrece cuatro juegos de tomas de salida que se pueden utilizar simultáneamente y tres modos: tensión constante, corriente constante y potencia constante para una mayor flexibilidad de uso y eficiencia.
Información sobre las miniceldas XCell SureLock
La minicelda Invitrogen XCell SureLock es un sistema vertical de electroforesis en gel de mini proteínas compatible con todos los minigeles Invitrogen prefundidos y geles fundidos a mano Surecast. La minicelda es simple, resistente y fácil de usar. En lugar de usar pinzas, el sistema incorpora el uso de una cuña de tensión de gel para hacer la configuración rápida y cómoda.
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
3 amperios | |
Hasta 999 minutos por paso | |
Cuatro (cuatro tensiones positivas y cuatro negativas) | |
Temperatura ambiente | |
Un año | |
2,1 kg | |
350 vatios |
Electroforesis de ADN/ARN de alto rendimiento, SDS-PAGE, PAGE nativo e inmunotransferencia (Western blot) | |
PowerEase™ | |
LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas | |
Un paquete de bienvenida | |
Sí | |
30,3 inch x 23 inch x 10,2 inch | |
VDC 300 |