Learn More
Ansell™ PowerFlex™ 80-409 (anteriormente denominado Nitrotough™ N1700 FD Insulator™) Código de producto.: 15804992
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell™ PowerFlex™ 80-409 (anteriormente denominado Nitrotough™ N1700 FD Insulator™)
Código de producto. 15804992 Tienda Ansell Productos
9
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Código de producto. 15804992
Marca: Ansell™ 80409090
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gran flexibilidad y movilidad para un uso excepcionalmente cómodo
  • Revestimiento de nailon sin costuras, calibre 13.
  • Revestimiento rugoso de nitrilo.
  • Completamente revestido.
  • Puntadas finas y elásticas para una comodidad excelente.
  • El puño de tejido elástico garantiza un ajuste ceñido.
  • Excelente resistencia a la abrasión.
  • Revestido con una capa resistente a las piezas contaminadas que se manipulen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad EN388:2016/4121C, EN511/020
Clasificación Categoría II
Procedimiento de limpieza Lavar a 40 °C
Área revestida Totalmente revestido
Material del manguito Nitrilo
Estilo de corte del parámetro
Descripción Guante para todo tipo de trabajos de manipulación en condiciones térmicas difíciles
Coating Material Caucho de nitrilo/poliuretano
Color Azul
Cut Resistance Rating Nivel 1
Desechables No
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
En polvo sin polvo
Tipo de producto Mechanical Protection Gloves (Medium-duty)
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Modelo Powerflex 80-409, 80-409
Grosor (métrico) 2.65 mm
Estilo de dedo Con todos los dedos
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Guantes con puño de color Blanco
Estilo de puño de los guantes Forro de punto automático
Material de revestimiento Acrílico; poliéster
Revestimiento tejido
Tipo de empaquetado 6 pares por caja, 12 cajas por paquete
Índice de pinchazos Nivel 1
Cantidad 72 reparaciones
Serie Serie PowerFlex
Clasificación de desgarro 2
Dimensiones (L x An) 265 x 122 mm
Longitud (imperial) 265 mm
Anchura (métrico) 122 mm
Peso (métrico) 66 g
Título del producto
Ansell™ PowerFlex™ 80-409 (anteriormente denominado Nitrotough™ N1700 FD Insulator™) >