Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra SYBR™ Green PowerUp™
Código de producto. p-6476575 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 ml
2 x 1 mL
2 x 5mL
50 mL
5 x 1 ml
5 x 5 ml
10 x 1 mL
10 x 5mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
50 ml
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 5
15320929 1 mL 1 ml
15350929 5 ml 5 ml
15360929 50 mL 50 ml
15310939 10 x 5mL paquete de 10
15330939 5 x 1 ml paquete de 5
15340939 10 x 1 mL paquete de 10
15380929 2 x 5mL paquete de 2
15390929 5 x 5 ml paquete de 5
15366158 2 x 1 mL paquete de 2
9 options
Código de producto. 15320929
Marca: Applied Biosystems™ A25741
Mezcla maestra 2X preformulada, optimizada y universal para flujos de trabajo de PCR en tiempo real.
Junto con el molde y el conjunto de cebadores suministrados por el usuario, la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green se ha diseñado para amplificar objetivos para análisis precisos de la expresión génica.
  • Mecanismo doble de inicio en caliente para ofrecer una excelente especificidad
  • Valores de CT altamente reproducibles en un amplio rango dinámico
  • Inclusión de la UDG para ayudar a prevenir la contaminación cruzada
  • Estabilidad de reacciones ya montadas durante un máximo de 72 horas
  • Compatibilidad con la mayoría de los instrumentos de qPCR en tiempo real
Especificidad excepcional con mecanismo doble de inicio en caliente:
  • La especificidad es primordial para la obtención de datos de alta calidad en reacciones SYBR™ Green y se puede mejorar mediante el control de la ADN polimerasa Taq a temperaturas inferiores antes de la unión rigurosa de los cebadores.
  • La mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green utiliza la enzima ADN polimerasa Taq Dual-Lock™ que combina dos mecanismos de inicio en caliente únicos para ayudar a controlar su actividad y evitar la actividad prematura no deseable de la polimerasa a bajas temperaturas
  • En un experimento para evaluar 24 conjuntos diferentes de cebadores, la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green generó curvas de fusión únicas en el 100 % de los casos, de conformidad con una amplificación muy específica
Reproducibilidad ajustada en valores de CT en un amplio rango dinámico:
  • La mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green muestra una reproducibilidad excelente en un amplio rango dinámico para una variedad de dianas analizadas
  • Además, esta mezcla maestra proporciona una amplificación eficaz en más de 6 registros de entrada de muestras
  • A diferencia de las mezclas de la competencia que pueden presentar inhibición en entradas elevadas de ADNc y bajos coeficientes de correlación en un experimento de rango dinámico, la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green se mantiene de manera eficaz en el rango dinámico completo para ayudar a ofrecer la máxima confianza en la calidad de los datos
Inclusión de UDG para el control de la contaminación cruzada:
  • La inclusión de uracilo-ADN glicosilasa (UDG) y dUTP en la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green permite la degradación de cualquier producto de PCR anteriormente amplificado, lo que ayuda a evitar la contaminación de las reacciones posteriores de qPCR y posibles falsos positivos
Estabilidad de reacciones montadas previamente:
  • El control estricto de la ADN polimerasa Taq Dual-Lock™ en la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green permite montar las reacciones hasta con 72 horas de antelación al inicio del ciclo sin que esto afecte a los datos
  • Esta uniformidad otorga a los usuarios confianza y flexibilidad para utilizar la mezcla maestra PowerUP™ SYBR™ Green en numerosos flujos de trabajo1
Amplia compatibilidad con instrumentos:
  • La mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green se puede emplear tanto en el modo de ciclo rápido como en el estándar y es compatible con todos los instrumentos de PCR en tiempo real de Applied Biosystems™2
  • También es compatible con los sistemas Bio-Rad IQ™5 y CFX96™/CFX384™, Roche LightCycler™ LC480 y sistemas Stratagene™ MX3005P™
  • Para obtener resultados óptimos, las concentraciones de cebador recomendadas son de 300 a 800 nM
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento The 2X mix contains SYBR Green dye, Dual-Lock Taq DNA Polymerase, dNTPs with dUTP/dTTP blend, heat-labile UDG, ROX passive reference dye, and optimized buffer components. Contains 1 x 1 mL tube, sufficient for 100 20-μL reactions (10 μL Master Mix per reaction).
Store at 2–8°C in the dark.
Método de detección SYBR
Formato Tubo
Método de PCR qPCR
Polimerasa Dual-Lock Taq DNA Polymerase
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System
Capacidad multiplex Single-plex
Colorante de referencia pasiva ROX (Pre-mixed)
Línea de productos PowerUP, SYBR
Tipo de producto Real Time PCR SYBR Master Mix
Cantidad 1 mL
Condiciones de envío Wet Ice
Suficiente para 100 reacciones de 20 μl
Especificidad de diana cDNA or gDNA only
Para utilizar con (aplicación) Gene Expression
Termoestabilidad 72 hr., Assembled Reaction
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de muestra ADN
Volumen 1 mL
Incluye dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Medium