Learn More
RETSCH Prensas de pastillas PP 40
39835.00€
Especificaciones
Tipo | Prensa de pastillas |
---|---|
Tensión | 220/230 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Material | Polipropileno |
Peso (métrico) | 345 kg |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10714614
|
RETSCH
20.750.0003 |
Anillos de acero de 40/35mm de diámetro | N/A | ||||||
10110933
|
RETSCH
20.750.0002 |
Anillos de acero de 40/32 mm de diámetro | N/A | ||||||
10100933
|
RETSCH
20.750.0005 |
Vasos de aluminio de 40 mm de diám. | N/A | ||||||
10724614
|
RETSCH
20.750.0004 |
Anillos de acero de 51,5/35mm de diámetro | N/A | ||||||
Especificaciones
Prensa de pastillas | |
50/60 Hz | |
345 kg |
220/230 V | |
Polipropileno |