Learn More
STEMCELL Technologies PP1
Tyrosine kinase inhibitor; Inhibits LCK, FYN, HCK, and SRC
Marca:  STEMCELL Technologies 73114
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17170172
  • 380.70€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • PP1 is a reversible inhibitor of the SRC family of tyrosine kinases
  • It inhibits LCK, FYN, HCK and SRC with IC50 values of 5, 6, 20 and 170 nM, respectively (Hanke et al.) It is relatively selective for SRC family kinases versus other kinases, inhibiting epidermal growth factor receptor (EGFR), janus-activated kinase 2 (JAK2) and zeta-chain-associated protein kinase 70 (ZAP70) with IC50 values of 0.25, > 50, and > 100 μM, respectively, and KIT, platelet-derived growth factor receptor (PDGFR), and RET tyrosine kinase in the 75 - 100 nM range (Carlomagno et al.; Tatton et al.; Waltenberger et al.; Hanke et al.) PP1 also blocks TGF-β-mediated cellular responses by directly inhibiting type I TGF-β receptors (IC50 = 50 nM; Ungefroren et al.; Maeda et al.)
Especificaciones
Especificaciones
172889-26-8
10 mg
≥98%
AGL 1872; EI 275
C16H19N5
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.