missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PP2, MedChemExpress

Código de producto. 16462017
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462017

Marca: Medchem Express HY13805

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PP2 is a reversible and ATP-competitive Src family kinases inhibitor with IC50s of 4 and 5 nM for Lck and Fyn, respectively.

PP2 is a reversible and ATP-competitive Src family kinases inhibitor with IC50s of 4 and 5 nM for Lck and Fyn, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PP2
Forma física Solid
CAS 172889-27-9
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16ClN5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo AGL 1879
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (165.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC1=C2C(N(C(C)(C)C)N=C2C3=CC=C(Cl)C=C3)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 301.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.77
Porcentaje de pureza 98.96%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado