Learn More
PPNDS, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
Potent and selective P2X1 receptor antagonist (pKB = 7.43 in rat vas deferens). Up to 52-fold selective over P2Y1 receptors, and selective over ecto-nucleotidase, α1A-adrenoceptors, A1, A2B, H1 and M3 receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | PPNDS |
Cantidad | 10 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 694.36 |
Porcentaje de pureza | >98% |