Learn More
Hoefer™ Colector de transferencia slot blot PR 648
Código de producto. 10390295 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Tipo:
Colector de ranuras de inmunotransferencia
missing translation for 'unitSize'
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10390295
missing translation for 'mfr': Hoefer™ PR648
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Bloque superior, bloque de soporte de la membrana con junta tórica, bloque inferior con conector, conector QuickFit con junta tórica, seis tornillos de fijación, plantilla para corte de membranas
Proporciona un método simple y conveniente para la detección de clones recombinantes, ADN, ARN y proteínas.
Cuarenta y ocho ranuras en una rejilla de 4 × 12 vacía en una sola cámara inferior dotada de un accesorio para acoplar una bomba de vacío o un aspirador para extraer muestras a través de la ranura. Cada ranura tiene 6 mm de largo y 0,80 mm de ancho, y expone 4,8 mm2 de membrana.
  • El reborde que rodea cada ranura garantiza un sellado eficaz y evita la contaminación cruzada entre los pocillos
  • La cuadrícula alfanumérica facilita la aplicación precisa de las muestras
  • Los pasadores de alineación garantizan un montaje rápido y sencillo
  • Las membranas manchadas en la ranura de inmunotransferencia, o autorradiogramas hechos de las membranas, son fácilmente cuantificables por densitometría
  • Construcción acrílica robusta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Colector de ranuras de inmunotransferencia
Incluye Bloque superior, bloque de soporte de membrana con junta tórica, bloque inferior con conector, conector QuickFit™ con junta tórica, 6 tornillos de fijación, plantilla de corte de membrana
Material Acrílico
Número de ranuras 48
Temperatura máxima (imperial) 113 °F
Temperatura máxima (métrico) 45 °C
Volumen de la muestra (métrico) 1 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8 x 15,5 x 12 cm
Longitud (imperial) 3,14 in
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (imperial) 6,1 in
Anchura (métrico) 15,5 cm
Altura (imperial) 4,72 in
Altura (métrico) 12 cm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.