Learn More
Cloruro de praseodimio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316298
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Aqueous solutions of praseodymium(III) chloride can be used to prepare insoluble praseodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19423-77-9
Fórmula molecular Cl3Pr
Peso molecular (g/mol) 247.26
Número MDL MFCD00149828
Clave InChI LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC praseodymium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) chloride hydrate
Punto de fusión 115°C
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,7712
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.27 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Praseodymium(III) chloride hydrate, REacton, 99.9% (REO)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Praseodymium(III) chloride hydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de praseodimio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >