Learn More
Cloruro de praseodimio(III), ultra seco, 99,95 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Punto de ebullición | 1700°C |
Nombre del producto químico o material | Praseodymium(III) chloride |
Punto de fusión | 786°C |
Nombre de nota | Ultra dry |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Fórmula lineal | PrCl3 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.27 |
Porcentaje de pureza | 99.95% |