Learn More
Pravastatin sodium salt, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18025972
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
HMG-CoA reductase inhibitor
Water-soluble, competitive inhibitor of 3-hydroxy-3-methyl coenzyme A (HMG-CoA) reductase. Potently blocks cholesterol synthesis in vivo (Ki∽ 1 nM) and displays cardioprotective properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pravastatin sodium salt
CAS 81131-70-6
Fórmula molecular C23H35NaO7
Número MDL MFCD00887601,MFCD00887601
Cantidad 50 mg
Sinónimo pravastatin sodium, mevalotin, elisor, pravaselect, lipostat, selektine, pravachol, bristacol, prareduct, pravacol
Clave InChI VWBQYTRBTXKKOG-IYNICTALSA-M
SMILES [Na+].CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)[C@@H]12
Nombre IUPAC sodium (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-{[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy}-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Peso molecular (g/mol) 446.52
PubChem CID 16759173
ChEBI CHEBI:8361
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.51
Porcentaje de pureza >98%