Learn More
Hidroxifenbendazol-(metilo-d3) monohidrato, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 1596379-07-5 |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 mg |
Grado | Estándar analítico |
Para utilizar con (aplicación) | ANTIHELMÍNTICOS Y FLUKICIDAS |
Forma física | Sólido |