missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRDM14 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA547820
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
PRDM14 Polyclonal antibody specifically detects PRDM14 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Especificaciones
PRDM14 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
Prdm14 | |
LOC100365184; PFM11; PR domain 14; PR domain containing 14; PR domain containing 14-like; PR domain zinc finger protein 14; PR domain-containing 14; PR domain-containing protein 14; PR/SET domain 14; PRDM14 | |
Sheep | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
63978 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Lyophilized |
Immunocytochemistry, Western Blot | |
0.2 mg/mL | |
PBS with 5% trehalose and No Preservative | |
Q9GZV8 | |
Prdm14 | |
E. coli-derived recombinant human PRDM14 Ala2-Asp201 | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
PRDM14 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido