Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PEEK precortados en bobina de 5 pies
Los tubos de PEEK Thermo Scientific™ precortados en bobinas de 5 pies se pueden cortar a la longitud deseada.
26.19€ - 52.64€
Especificaciones
Para utilizar con HPLC
Tipo Tubos para HPLC
Longitud global (imperial) 1,5 m (5 pies)
Longitud global (métrico) 1,524 m
Material PEEK
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Diámetro interior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
10428114
Ver documentos
Thermo Scientific™
37003
0,003 in
52.64€
cada uno
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10421385
Ver documentos
Thermo Scientific™
37005
0,005 in Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12612810
Ver documentos
Thermo Scientific™
37007
0,007 in
39.50€
cada uno
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11577691
Ver documentos
Thermo Scientific™
37007
0,007 in Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10013984
Ver documentos
Thermo Scientific™
37010
0,010 in Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10659875
Ver documentos
Thermo Scientific™
37020
0,020 in Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10197364
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
37030
0,030 in
35.68€
cada uno
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10260535
Ver documentos
Thermo Scientific™
37040
0,040 in
38.09€
cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tubos de PEEK Thermo Scientific™ precortados en bobinas de 5 pies se pueden cortar a la longitud deseada.
  • Amplia compatibilidad química
  • Biocompatible
  • Se puede utilizar con accesorios de apriete manual estándar
  • Resistentes a la mayoría de los disolventes orgánicos. Sin embargo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el diclorometano, el THF y el DMSO no se recomiendan.
Especificaciones
Especificaciones
HPLC
1,5 m (5 pies)
PEEK
Tubos para HPLC
1,524 m
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos de PEEK precortados en bobina de 5 pies