Learn More
Fisherbrand™ Tubos precargados para molinos de bolas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15585799 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Tubos de mezcla de lisis de microorganismos exigentes
Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos blandos
Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos duros
Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros
Capacidad (métrico):
2 mL
7 mL
Tamaño de partículas:
0,5mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Material:
Cerámica
Vidrio
metálica
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
Código de producto. Tipo de producto Capacidad (métrico) Tamaño de partículas Material unitSize
15585799 Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos blandos 7 mL 1,4 mm Cerámica cada uno
15545799 Tubos de mezcla de lisis de microorganismos exigentes 2 mL 0,5mm Vidrio cada uno
15555799 Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos blandos 2 mL 1,4 mm Cerámica paquete de 50
15535799 Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros 2 mL 2,4 mm metálica cada uno
15565799 Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos duros 2 mL 2,8 mm Cerámica paquete de 50
15575799 Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros 7 mL 2,4 mm metálica cada uno
15595799 Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros 7 mL 2,8 mm Cerámica cada uno
7 options
Código de producto. 15585799
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
50 tubos de 7 ml precargados con bolas de cerámica de 1,4 mm
Para su uso con los molinos de bolas 4 y 24. También se pueden utilizar con la mayoría de molinos de bolas de otros fabricantes.
  • Se utiliza para procesar el cerebro, el hígado, los riñones, los pulmones y el bazo
  • Tubos de polipropileno de 7 ml cerrados con tapón de rosca
  • Se puede esterilizar en autoclave a 121 °C
  • Velocidad máxima de centrifugación de 5000 x g.
  • Intervalo de procesamiento: De 1 ml a 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos blandos
Capacidad (métrico) 7 mL
Tamaño de partículas 1,4 mm
Intervalo de volumen (métrico) De 1 a 5
Diámetro (métrico) 15,3 mm
Longitud (métrico) 57 mm (sin tapón); 60 mm (con tapón)
Material Cerámica
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para procesar el cerebro, el hígado, los riñones, los pulmones y el bazo
Para utilizar con (equipo) Homogeneizador Bead Mill 24