Learn More
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Negative Control #1
Control negativo # 1 precursor de ARNmi Pre-miR™
Marca: Invitrogen™ AM17110
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los precursores de ARNmi Pre-miR™ están diseñados para imitar a los ARNmi endógenos. El control negativo # 1 del precursor de ARNmi Pre-miR está diseñado para utilizarse como un control negativo para experimentos que usan precursores de ARNmi Pre-miR precursores. Transfecte el control negativo # 1 precursor de ARNmi Pre-miR utilizando la misma metodología que para los precursores ARNmi Pre-miR experimentales, a continuación, utilice la expresión génica objetivo de la muestra transfectada con el control negativo # 1 del precursor de ARNmi Pre-miR como referencia para la evaluación del efecto del precursor de ARNmi Pre-miR experimental en la expresión génica objetivo. Ventajas del control negativo # 1 precursor de ARNmi Pre-miR™:Información sobre los precursores de ARNmi Pre-miR
Las moléculas precursoras de ARNmi Pre-miR™ son pequeñas moléculas de ARN bicatenario, modificadas químicamente y diseñadas para imitar ARNmi endógenos maduros. Este mimetizador de miARN listo para usar puede introducirse en las células mediante parámetros de transfección o electroporación similares a los utilizados para ARNip. Permiten el estudio detallado de los efectos biológicos del ARNmi a través de experimentos de ganancia de funciones.
Uso del control negativo # 1 precursor Pre-miR
El control negativo # 1 Pre-miR™ es una molécula de secuencia aleatoria Pre-miR™ que se ha sometido a numerosas pruebas con estirpes de células y tejidos humanos y se ha validado para no producir efectos identificables en la función conocida del ARNmi. Los oligonucleótidos de ARN son susceptibles a la degradación por ribonucleasas exógenas introducidas durante la manipulación. Utilice guantes cuando manipule este producto. Utilice reactivos, tubos y puntas de pipeta de barrera libres de ARNasa. Una vez recibida, almacénela en un congelador sin escarcha a - 20 °C o menos (los oligonucleótidos secos se envían a temperatura ambiente).
NOTA: Los precursores de miARN Pre-miR™ no son construcciones de horquilla y no deben confundirse con los premiARN.
Especificaciones
El miARN pre-miR™ se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a – 20 °C. Uso garantizado de 1 año cuando se almacena seco a –20 °C. | |
Control negativo | |
Análisis de ARN sin codificación y Mirna | |
Ambion™, Pre-Mir™ | |
5 nmol |
Tubo | |
miARN Mimic | |
no conjugado | |
miARN Mimic | |
Temperatura ambiente |