Learn More
Alla France™ Alcoholímetro de precisión
Click to view available options
Longitud (métrico):
290 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Temperatura de calibración 20 °C
- Alta precisión
- Para su uso en la industria de la destilería y el vino
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Alcoholímetro localizador de intervalo |
| Exactitud | ±0,5 |
| Incrementos | 0,5 |
| Longitud (métrico) | 290 mm |
| Descripción | Del 0 al 50 % de vol. |