Learn More
Thermo Scientific™ Baños de circulación de agua Precision™
Logre una excelente uniformidad de la temperatura para sus muestras con flujo de agua dirigido hacia el perímetro en los baños de circulación de agua Precision. Incorpora un controlador de temperatura avanzado.
2462.25€ - 3758.70€
Especificaciones
Tipo de controlador | Digital |
---|---|
Certificaciones/conformidad | UL, CE |
Comunicaciones | Digital |
Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente de +5 °C a 100 °C |
Pantalla | LCD monocromática |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15335867
|
Thermo Scientific™
TSCIR19 |
Baño de circulación de agua de 19 L | 19 L | Tensión global 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz | Precisión CIR 19 |
2462.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15345867
|
Thermo Scientific™
TSCIR35 |
Baño de circulación de agua de 35 L | 35 L | Tensión global 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz | Precisión CIR 35 |
2904.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15355867
|
Thermo Scientific™
TSCIR89 |
Baño de circulación de agua de 89 L | 89 L | Tensión global 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz | Precisión CIR 89 |
3758.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Los baños de circulación de agua Thermo Scientific™ Precision™ son perfectos para aquellos casos en los que la uniformidad y el control de la temperatura son especialmente críticos, como cuando se trabaja con enzimas y en aplicaciones serológicas. Disponibles en tres modelos diferentes, estos baños de alto rendimiento cuentan con un control por microprocesador e incluyen una cubierta de dos vertientes extraíble de acero inoxidable, una bandeja difusora y un patito de goma.
- Logre una mayor uniformidad de la temperatura con un flujo de agua dirigido hacia el perímetro
- Limpieza y mantenimiento sencillos con el diseño interno sin bobina
- Optimice la programación con temporizadores de encendido y apagado automático
- Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller con la nueva tapa con bisagra
- Ayudan a evitar el sobrecalentamiento del baño y los daños con protección en caso de nivel bajo de líquido
- Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
- Proteja su trabajo con alarmas sonoras
Especificaciones
Digital | |
Digital | |
LCD monocromática | |
Acero inoxidable 304 | |
±0,1 °C | |
Tensión global 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
UL, CE | |
Temperatura ambiente de +5 °C a 100 °C | |
1 Tapa de acero inoxidable y pato de goma | |
4 | |
±0.05°C |