Learn More
Thermo Scientific™ Baños de agua para coliformes Precision™
Facilite la realización de pruebas de coliformes fecales con los baños de agua para coliformes, diseñados específicamente para esta aplicación. Los baños se ajustan previamente a temperaturas óptimas para facilitar su uso.
2592.00€ - 2895.00€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero con recubrimiento de polvo epoxi |
---|---|
Tipo de controlador | Digital |
Certificaciones/conformidad | UL, CE |
Intervalo de temperatura | 35,0°C, 41,5°C, 44,5°C y 45,5°C |
Pantalla | LCD monocromática |
Código de producto | Marca | Modelo | Descripción | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Descripción | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15305877
|
Thermo Scientific™
TSCOL19 |
Precisión COL 19 | Baño de agua para coliformes de 19 L | 19 L |
2592.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15315877
|
Thermo Scientific™
TSCOL35 |
Precisión COL 35 | Baño de agua para coliformes de 35 L | 35 L |
2895.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Facilite la realización de pruebas de coliformes fecales con los baños de agua para coliformes Thermo Scientific™ Precision™, diseñados específicamente para esta aplicación.Los baños se ajustan previamente a temperaturas óptimas de 35,0, 41,5, 44,5 y 45,5 °C para facilitar su uso.Todos los baños se calibran en fábrica, con una posterior calibración sobre el terreno desde el panel frontal sin necesidad de herramientas.Benefíciese de una extraordinaria resistencia a la corrosión y a sustancias químicas gracias a la superficie exterior con recubrimiento de epoxi y limpie fácilmente la cámara con interior de acero inoxidable.
- El controlador de temperatura proporciona una uniformidad de ± 0,05 °C y una estabilidad de ± 0,1 °C con cubierta de dos vertientes en acero inoxidable
- Logre una excelente uniformidad de la temperatura con un flujo de agua dirigido hacia el perímetro
- Limpieza y mantenimiento sencillos con el diseño sin bobina
- Optimice la programación con temporizadores de encendido y apagado automático
- Ayudan a evitar el sobrecalentamiento del baño con protección en caso de nivel bajo de líquido
- Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
- Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller con la tapa con bisagra
- Proteja su trabajo con alarmas sonoras
Especificaciones
Acero con recubrimiento de polvo epoxi | |
UL, CE | |
LCD monocromática | |
Acero inoxidable | |
±0.1°C |
Digital | |
35,0°C, 41,5°C, 44,5°C y 45,5°C | |
Cubierta del frontón de acero inoxidable y pato de goma | |
4 | |
±0.05°C |