Learn More
Thermo Scientific™ Baño de agua de uso general Precision™, Precision GP 02
Utilice una amplia variedad de aplicaciones con los baños de agua de uso general, diseñados para mantener la temperatura del agua desde la temperatura ambiente hasta 100 °C. Estos baños de alto rendimiento van desde los 2 l hasta los 28 l.
Marke: Thermo Scientific™ TSGP20
942.19 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24069" para aplicar la oferta.
Beschreibung
Admite una amplia gama de aplicaciones con los baños de agua de uso general Thermo Scientific™ Precision™, diseñados para mantener la temperatura del agua desde temperatura ambiente hasta los 100 °C. Estos baños sólidos y de alto rendimiento van de 2 a 28 l, incluidos los modelos poco profundos. El circuito de seguridad contra excesos de temperatura se ha diseñado para evitar el desbordamiento térmico, mientras que los nuevos temporizadores de encendido y apagado automático permiten optimizar los horarios de funcionamiento. Benefíciese de una extraordinaria resistencia a la corrosión y a sustancias químicas gracias a la superficie exterior con recubrimiento de epoxi y limpie fácilmente la cuba con interior de acero inoxidable.
- Recupere un valioso espacio en la mesa de trabajo gracias a su tamaño reducido, en comparación con los modelos anteriores
- El controlador avanzado del microprocesador se ha diseñado para ofrecer mayor funcionalidad
- Proteja su trabajo con alarmas sonoras
- Guarde fácilmente los parámetros más usados con cuatro preajustes de temperatura
- Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
- El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
- Ayudan a evitar daños en el baño y el sobrecalentamiento con protección en caso de nivel bajo de líquido
- Simplifique el funcionamiento con drenaje de desconexión rápida en los modelos de 10, 20 y 28 l y modelos dobles
Spezifikation
Acero inoxidable | |
Baño de agua de uso general de 20 L | |
UL, CE | |
LCD monocromática | |
Cubierta de policarbonato transparente y pato de goma | |
Precisión GP 20 | |
±0,1 °C | |
15,4 x 21,8 x 9,2 in (392 x 555 x 233 mm) | |
9,0-10,5 / 4,3-5,0 (120V/230V) |
Digital | |
20 L | |
Ambiente hasta 100°C | |
1200 W | |
Acero con recubrimiento de polvo epoxi | |
4 | |
±0.2°C | |
120/230V 50/60 Hz |
Sonderangebote
-
Multiple Manufacturers
Promoción exclusiva en equipos e instrumentos
Aproveche nuestra oferta por tiempo limitado de equipos e instrumentos de alta calidad para mejorar sus capacidades de investigación y laboratorio.Promo Code: 24069Expires: 2025-06-30
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.