Learn More
Thermo Scientific™ Baño de agua de uso general Precision™, Precision GP 02
Código de producto. 15325867 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Modelo:
Precisión GP 02
Precisión GP 05
Precisión GP 10
Precisión GP 15D
Precisión GP 20
Precisión GP 28
Precisión GP 2S
Capacidad (métrico):
2 L
5 L
10 L
15 L
20 L
28 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15325867
Marca: Thermo Scientific™ TSGP15D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice una amplia variedad de aplicaciones con los baños de agua de uso general, diseñados para mantener la temperatura del agua desde la temperatura ambiente hasta 100 °C. Estos baños de alto rendimiento van desde los 2 l hasta los 28 l.
Admite una amplia gama de aplicaciones con los baños de agua de uso general Thermo Scientific™ Precision™, diseñados para mantener la temperatura del agua desde temperatura ambiente hasta los 100 °C. Estos baños sólidos y de alto rendimiento van de 2 a 28 l, incluidos los modelos poco profundos. El circuito de seguridad contra excesos de temperatura se ha diseñado para evitar el desbordamiento térmico, mientras que los nuevos temporizadores de encendido y apagado automático permiten optimizar los horarios de funcionamiento. Benefíciese de una extraordinaria resistencia a la corrosión y a sustancias químicas gracias a la superficie exterior con recubrimiento de epoxi y limpie fácilmente la cuba con interior de acero inoxidable.
  • Recupere un valioso espacio en la mesa de trabajo gracias a su tamaño reducido, en comparación con los modelos anteriores
  • El controlador avanzado del microprocesador se ha diseñado para ofrecer mayor funcionalidad
  • Proteja su trabajo con alarmas sonoras
  • Guarde fácilmente los parámetros más usados con cuatro preajustes de temperatura
  • Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
  • El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
  • Ayudan a evitar daños en el baño y el sobrecalentamiento con protección en caso de nivel bajo de líquido
  • Simplifique el funcionamiento con drenaje de desconexión rápida en los modelos de 10, 20 y 28 l y modelos dobles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de controlador Digital
Capacidad (métrico) 15 L
Certificaciones/conformidad UL, CE
Intervalo de temperatura Ambiente hasta 100°C
Tipo Water Bath
Pantalla LCD monocromática
Capacidad calorífica 1100 W
Incluye 2 cubiertas de policarbonato transparente y pato de goma
Material Acero con recubrimiento de polvo epoxi
Modelo Precisión GP 15D
Preconfiguración de temperatura 4
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Uniformidad de temperatura ±0.2°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,4 x 23,1 x 9,2 in (392 x 587 x 233 mm)
Requisitos eléctricos 120/230V 50/60 Hz
Amperaje 8,2-9,7 / 3,8-4,7 (120V/230V)