Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ General Purpose Baths PROMO
Thermo Scientific Precision™ General Purpose Baths are designed to maintain water temperature from ambient to 100°C
1850.00€ - 4330.00€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de controlador | Digital |
Certificaciones/conformidad | UL, CE |
Intervalo de temperatura | Ambiente hasta 100°C |
Pantalla | LCD monocromática |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16285131
|
Thermo Scientific™
TSGP28PMO5 |
28 L | 24 litros de perlas térmicas | Baño de agua de uso general de 28 L |
4330.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15962827
|
Thermo Scientific™
TSGP10PMO5 |
10 L | 8 litros de perlas térmicas | Baño de agua de uso general de 10 L de lujo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Free up valuable bench space with smaller footprint, compared to previous models
- Advanced microprocessor controller is designed for extended functionality
- Protect your work with audible alarms
- Conveniently save commonly used settings with four temperature presets
- Simple to operate and monitor with icon-based graphical display
- Enhanced hinge design supports open lid configuration and easy lid removal
- Help prevent bath damage and overheating with low-fluid protection
- Simplify operation with quick disconnect drain on 10, 20, and 28L and dual models
- Warranty varies by country, please contact us for details
Especificaciones
Acero inoxidable | |
UL, CE | |
LCD monocromática | |
±0.1°C | |
100-115 V/200-230 V |
Digital | |
Ambiente hasta 100°C | |
4 | |
±0.2°C | |
50/60 Hz |